Läs mer
Globe Scientific 17 x 100 mm provrör
Produktkod. 31922911 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Material:
Polypropylene
Polystyrene
Graderad:
No
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Graderad
31922911 Polypropylene No
31922804 Polystyrene No
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31922911 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 110186
Uppgradera era laboratorie-essentials med Globe Scientific
Använd kampanjkoden 27959
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-12-2026
Formgjuten av polystyren av premiumkvalitet för klarhet, eller polypropen för slagstyrka och stabilitet mot vanliga syror, alkalier och lösningsmedel
  • Available in Polypropylene and Polystyrene
  • Used for laboratory applications
  • Come in wide range of sizes
Polystyrene tubes
Withstand 1500rpm during centrifugation
Polypropylene tubes
Withstand 3000rpm during centrifugation
Autoclavable and freezable
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 14 mL
Längd (metrisk) 100 mm
Material Polypropylene
Sterilitet Non-sterile
Autoklaveringsbar Autoclavable
Graderad No
Diameter (metrisk) 17 mm
Produkttyp Test Tube