Läs mer
Hamilton™ 1700-serien standard PTFE-instrumentspruta
Produktkod. 10490405
Change view
Volym (metrisk):
12.5μ L
100 μl
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10490405 100 μl Varje
10097109 12.5μ L Varje
11580112 250μ L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10490405 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 549522
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sätter standarden för kvalitet och tillförlitlighet.
  • Sprutans livslängd är exceptionell när den används tillsammans med Hamilton™ precisionssprutdrift
  • Möjliggör precisionshantering av vätskor
  • Gastät för läckagefri prestanda
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Max. Tryck 68,9 bar
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Modell 1725.1
Kvantitet 1/Pk.
Volym (metrisk) 100 μl
Anslutningstyp Luer lock