Läs mer
Hamilton™ 1700-serien standard PTFE-instrumentspruta
Beskrivning
- Sprutans livslängd är exceptionell när den används tillsammans med Hamilton™ precisionssprutdrift
- Möjliggör precisionshantering av vätskor
- Gastät för läckagefri prestanda
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.75 mm |
| Max. Tryck | 68,9 bar |
| Max. Temperatur (metrisk) | 115 °C |
| Modell | 1725.1 |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Volym (metrisk) | 100 μl |
| Anslutningstyp | Luer lock |