Läs mer
Hamilton™ Instrumentsprutor med lång livslängd
Produktkod. 10034194
Change view
Volym (metrisk):
25μ L
50 μl
100 μl
150μ L
250μ L
500 μL
1 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10034194 50 μl Varje
11580232 250μ L Varje
10422385 5 ml Varje
10094234 150μ L Varje
10176164 25μ L Varje
10420465 500 μL Varje
10698025 100 μl Varje
10748965 1 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10034194 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 825020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Långlivade sprutor har utvecklats för extrema förhållanden som inkluderar starka kemikalier såväl som nötande partiklar.
  • Kolvspets tillverkad av UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Poly Ethylene) som är hårdare än PTFE för att bättre motstå repor
  • Kolvstång tillverkad av 316 rostfritt stål som erbjuder exceptionell kemisk resistens
Specifikationer
Material Borsilikatglas, PTFE, UHMWPE
Diameter (metrisk) Yttre 7.73 mm
Produkttyp Instrumentspruta
Kvantitet 1 st.
Volym (metrisk) 50 μl
Anslutningstyp Luer lock