Läs mer
Testo™ 175 H1 temperatur- och luftfuktighetsdatalogger
Produktkod. 11361374
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-20 °C till +55 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11361374 -20 °C till +55 °C Varje
1 options
Produktkod. 11361374 Leverantör Testo™ Leverantörsnummer 0572 1754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3942.75 SEK
    3520.00 SEK / Paket med 1
    Save 422.75 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 21-10-2026
Övervaka och logga temperaturen och den relativa luftfuktigheten i byggnader och slutna rum. Testo™ 175 H1 temperatur- och luftfuktighetsdataloggrar är designade för att utföra tillförlitliga långtidsmätningar och logga avgörande värden.
  • 2-kanals temperatur- och fuktighetsdatalogger med extern fuktighetssensor (NTC/kapacitiv fuktighetssensor)
  • Dygnet runt-övervakning och loggning av temperatur, relativ fuktighet och daggpunkt
  • Superstort minne för långtidsmätningar och upp till 1 miljon avläsningar, batteritid 3 år
  • Kortare reaktionstider och exakta mätningar med extern fuktsensor
  • Gratis nedladdning av programvara (ComSoft Basic)
  • Annan information inklusive justerbara tröskelvärden, överskridna tröskelvärden och återstående batterikraft kan också avläsas på den stora, tydliga displayen
  • testo 175 H1 garanterar en hög nivå av datasäkerhet och tillförlitliga mätningar baserade på ledande teknologi
  • Superstort minne som kan spara upp till 1 miljon avläsningar
  • Förlängd batteritid med upp till 3 år.
  • Trippel AAA-batterier som ingår i leveransen kan enkelt bytas ut av användaren
  • Inkluderar vägghållare, lås, batterier och kalibreringsprotokoll
Specifikationer
Typ Temperatur- och luftfuktighetsdatalogger
Dataminne 1 000 000 avläsningar
Batterityp AIMn Typ AAA
Batteritid 3 år
Kanaler 2
Gränssnitt USB port och SD-kort
IP-betyg IP54
Modell 175 H1
Sensortyper NTC
För användning med (applikation) För övervakning och dokumentation av byggnaders luftkonditionering, lagringstemperatur och luftfuktighet, transporttemperatur och luftfuktighet
Noggrannhet (relativ luftfuktighet) ±2 %
Noggrannhet (temperatur) ±0,4 °C
Tidsnoggrannhet 1 sek. till 24 timmar.
Fuktighetsområde 0 till 100 %
Temperaturupplösning 0.1%
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +55 °C
Driftstemperatur (metrisk) -20 °C till +55 °C
Visa mer Visa mindre
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.