Läs mer
Labcon™ 175 ml PerformR™ Centrifugerör
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7193994 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Examen:
50 till 150 ml i steg om 12,5 ml
50 till 150 ml i steg om 25 ml
Produktkod. 16694012
Brand: Labcon™ 30808250009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med fästa platta integrerade elastomeriska tätningar skruvlock, sidograderingar och skrivyta
  • Koniskt centrifugrör
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Centrifugera till 8 000 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Autoklaveringsbar
  • Kapacitet: 175 ml
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsfärg Kricka
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 175 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers
Antal per förpackning 2
Förpackning 2 / väska / 24 väskor / väska
Kvantitet 2/påse
Sterilitet Sterila
Produktlinje PerformR™ Centrifugerör
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 117 mm
Rena påståenden ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic), Ultra low trace metals
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Fäst platt integrerad elastomerisk tätning med skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Graderad Ja
Examen 50 till 150 ml i steg om 25 ml
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 8,000 x g