Läs mer
Testo™ 175 T1 Temperaturdatalogger
Beskrivning
- Datalogger med intern sensor (NTC)
- Displayen visar aktuella mätvärden, tröskelvärden, punkter där dessa tröskelvärden har överskridits, min/max-värden och återstående batterikraft
- Inkluderar väggfäste, lås, batterier och kalibreringsprotokoll
- Idealisk för långtidsmätningar i kylrum och förvaringsutrymmen
- Kan spara upp till 1 000 000 avläsningar
- Batteritid upp till 3 år
- HACCP- och EN 12830-kompatibel
- IP65-skyddad
- Dataanalys på PC: tre programvarualternativ att välja mellan; Grundläggande programvara som gratis nedladdning
Specifikationer
Specifikationer
| Dataminne | 1 000 000 avläsningar |
| Batterityp | 3 AIMn Typ AAA eller Energizer |
| Batteritid | 3 år (15 min. mäthastighet, +25 °C) |
| Kanaler | 1 Intern |
| IP-betyg | IP65 |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,5 °C |
| Räckvidd | -35 till +55 °C |
| Temperaturupplösning | 0,1 °C |
| Mått (L x B x H) | 89 x 53 x 27 mm |