missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
PDIK1L Monoclonal Antibody (OTI4G1), TrueMAB™, OriGene
Beskrivning
PDIK1L is a protein coding gene.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | PDIK1L |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | OTI4G1 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Konjugera | Unconjugated |
| Formulering | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gen | PDIK1L |
| Genaccessionsnr. | Q8N165 |
| Gene Alias | CLIK1L, STK35L2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?