Läs mer
Testo™ 176 T4 Fyrkanals temperaturdatalogger
Produktkod. 11301384
Change view
Kanaler:
4
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kanaler Förpackningsstorlek
11301384 4 Varje
1 options
Produktkod. 11301384 Leverantör Testo™ Leverantörsnummer 0572 1764
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5699.93 SEK
    4809.00 SEK / Paket med 1
    Save 890.93 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Mät temperaturen på upp till fyra olika platser samtidigt. Testo™ 176 T4 Fyrkanaliga temperaturdataloggrar låter användaren läsa ut data med längre intervall även när mätcyklerna är kortare.
  • Temperaturdatalogger med externa sensorportar (TC typ T, K och J)
  • Inkluderar väggfäste, lås, batteri och kalibreringsprotokoll
  • Minne för upp till 2 miljoner avläsningar
  • Upp till 8 års batteritid
  • Extremt brett mätområde från -200 till +1000 °C
  • Displayen ger ett brett utbud av värdefull information inklusive aktuella mätvärden, tröskelvärden, punkter där dessa tröskelvärden har överskridits, min/max-värden samt återstående batterikraft
  • Tre mjukvarualternativ tillgängliga för ett brett spektrum av applikationer
Användningsområden
  • Kontrollera temperaturen i frysar med ultralåg temperatur eller under kryoförhållanden
  • Mätning och loggning av framlednings- och returtemperaturer vid golvvärmefördelare för att kontrollera att de fungerar som de ska
  • Kontrollera processtemperaturer
  • Kontrollera framlednings- och returtemperaturer för värmesystem
Specifikationer
Dataminne 2 000 000 avläsningar
Batterityp 1 Litium (TL-5903)
Batteritid 8 år vid 15 min. mäthastighet
Kanaler 4
IP-betyg IP65
Noggrannhet (temperatur) Typ K (NiCr-Ni):± 1 % av mv (-195 till -100,1 °C); ±0,3 °C (-100 till +70 °C); ±0,5 % av mv (+70,1 till +1000 °C); Typ T (Cu-CuNi):± 1 % av mv (-200 till -100,1 °C); ±0,3 °C (-100 till +70 °C); ±0,5 % av mv (+70,1 till +400 °C); Typ J (Fe-CuNi):± 0,3 °C (-100 till +70 °C); ±0,5 % av mv (+70,1 till +750 °C)
Temperaturområde (metriskt) Typ K (NiCr-Ni): -195 till +1000 °C; typ T (Cu-CuNi): -200 till +400 °C; Typ J (Fe-CuNi): -100 till +750 °C
Driftstemperatur (metrisk) -20° till +70 °C
Mått (L x B x H) 103 x 63 x 33 mm