missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

17a-Ethinylestradiol D4 (2,4,16,16-D4) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30314202
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30314202 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30314202 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13245105AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethynyl Estradiol-2,4,16,16-d4
CAS 350820-06-3
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylformel C20 2H4 H20 O2
Kvantitet 1 mL
Synonym 19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-2,4,16,16-d4-3,17-diol, (17α)-, (17α)-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-2,4,16,16-d4-3,17-diol, Ethynyl estradiol-2,4,16,16-d4, Ethinylestradiol (2,4,16,16-D4)
InChI formel InChI=1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1/i5D,11D2,12D
LEDER [2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])[C@@]4(O)C#C)[C@@H]3CCc2c([2H])c1O
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,17R)-2,4,16,16-tetradeuterio-17-ethynyl-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molekylvikt (g/mol) 300.43
Formel vikt 300.2027 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.