Läs mer
(17Alpha)-13-Ethyl-3-methoxy-18,19-dinorpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (17alpha)-13-Ethyl-3-methoxy-18,19-dinorpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30O2/c1-4-21-12-10-18-17-9-7-16(24-3)14-15(17)6-8-19(18)20(21)11-13-22(21,23)5-2/h2,6,14,17-20,23H,4,7-13H2,1,3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| Formel vikt | 326.2246 |