Läs mer
(17Alpha)-17-Hydroxy-19-norpregn-5-en-20-yn-3-one Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (17alpha)-17-Hydroxy-19-norpregn-5-en-20-yn-3-one Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal |
| CAS | 22170-58-7 |
| Molekylformel | C22H30O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Spiro[3H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,2'-[1,3]dioxolane] 19-Norpregn-5-en-20-yn-3-one deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30O3/c1-3-21(23)10-8-19-18-5-4-15-14-22(24-12-13-25-22)11-7-16(15)17(18)6-9-20(19,21)2/h1,4,16-19,23H,5-14H2,2H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4CC5(CC[C@H]34)OCCO5)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methylspiro[1,2,4,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,2'-1,3-dioxolane]-17-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.47 |
| Formel vikt | 342.2195 |