Läs mer
(17alpha)-17-Hydroxy-3-oxo-19-norpregna-5(10),9(11)-diene-21-nitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (17Alpha)-17-Hydroxy-3-oxo-19-norpregna-5(10),9(11)-diene-21-nitrile |
| CAS | 106111-42-6 |
| Molekylformel | C20 H25 N O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 19-Norpregna-5(10),9(11)-diene-21-nitrile, 17-hydroxy-3-oxo-, (17α)-, (17α)-17-Hydroxy-3-oxo-19-norpregna-5(10),9(11)-diene-21-nitrile, [17-Hydroxy-3-oxoestra-5(10),9(11)-dien-17α-yl]acetonitrile, [17-Hydroxy-3-oxoestra-5(10),9(11)-dien-17α-yl]acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO2/c1-19-8-6-16-15-5-3-14(22)12-13(15)2-4-17(16)18(19)7-9-20(19,23)10-11-21/h6,17-18,23H,2-5,7-10,12H2,1H3/t17-,18+,19+,20-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=C3CCC(=O)C4)[C@@H]1CC[C@@]2(O)CC#N |
| IUPAC-namn | 2-[(8S,13S,14S,17R)-17-hydroxy-13-methyl-3-oxo-1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.42 |
| Formel vikt | 311.1885 |