missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(17Alpha)-19-Norpregn-5-en-20-yne-3,17-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (17alpha)-19-Norpregn-5-en-20-yne-3,17-diol |
| CAS | 1492-41-7 |
| Molekylformel | C20H28O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Norethindrone Impurity 36 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,4,14-18,21-22H,5-12H2,2H3/t14?,15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@]12[C@](CC[C@@]2(O)C#C)([H])[C@@]3([H])[C@]([C@]4([H])C(CC(CC4)O)=CC3)([H])CC1 |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.44 |
| Formel vikt | 300.21 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?