missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(17Alpha)-19-Norpregn-5-en-20-yne-3,17-diol, TRC

Produktkod. 30411070
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30411070 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30411070 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN8251005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (17alpha)-19-Norpregn-5-en-20-yne-3,17-diol
CAS 1492-41-7
Molekylformel C20H28O2
Kvantitet 5 mg
Synonym Norethindrone Impurity 36
InChI formel InChI=1S/C20H28O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,4,14-18,21-22H,5-12H2,2H3/t14?,15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
LEDER C[C@@]12[C@](CC[C@@]2(O)C#C)([H])[C@@]3([H])[C@]([C@]4([H])C(CC(CC4)O)=CC3)([H])CC1
IUPAC-namn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molekylvikt (g/mol) 300.44
Formel vikt 300.21
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.