Läs mer
17Alpha,21-Dideoxy-6Alpha,9Alpha-Difluoroprednisolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17alpha,21-Dideoxy-6alpha,9alpha-Difluoroprednisolone |
| CAS | 167997-12-8 |
| Molekylformel | C20H24F2O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (6alpha,11beta,17alpha)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24F2O4/c1-18-9-16(24)20(22)13(11(18)3-4-12(18)17(25)26)8-15(21)14-7-10(23)5-6-19(14,20)2/h5-7,11-13,15-16,24H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,25,26)/t11-,12+,13-,15-,16-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 366.4 |
| Formel vikt | 366.1643 |