Läs mer
(17Alpha)-3-Ethynyl-19-norpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (17alpha)-3-Ethynyl-19-norpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol |
| CAS | 79727-03-0 |
| Molekylformel | C22H26O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Norethindrone EP Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26O/c1-4-15-6-8-17-16(14-15)7-9-19-18(17)10-12-21(3)20(19)11-13-22(21,23)5-2/h1-2,7,14,17-20,23H,6,8-13H2,3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C=C(CC[C@H]34)C#C)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.44 |
| Formel vikt | 306.1984 |