missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
17Alpha-Benzoyloxy Testosterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17alpha-Benzoyloxy Testosterone |
| CAS | 36025-82-8 |
| Molekylformel | C26H32O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (17alpha)-17-(Benzoyloxy)androst-4-en-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C26H32O3/c1-25-14-12-19(27)16-18(25)8-9-20-21-10-11-23(26(21,2)15-13-22(20)25)29-24(28)17-6-4-3-5-7-17/h3-7,16,20-23H,8-15H2,1-2H3/t20-,21-,22-,23+,25-,26-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@H]2OC(=O)c5ccccc5 |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.53 |
| Formel vikt | 392.2351 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?