Läs mer
17alpha-Boldenone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17alpha-Boldenone |
| CAS | 27833-18-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 17alpha-Boldenone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H26 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | (17alpha)-17-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one, 17alpha-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one, 17alpha-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one, Epiboldenone, alpha-Boldenone, EPIBOLDENONE |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@H]2O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Visa mer |