Läs mer
17Alpha-Boldenon 17-O-(4-nitrobenzoat), TRC
Produktkod. 30333330
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30333330 5 mg
1 options
Produktkod. 30333330 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6751305MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 17alpha-Boldenone 17-O-(4-Nitrobenzoate)
Analyt- eller komponentnamn 17alpha-Boldenone 17-O-(4-Nitrobenzoate)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C26H29NO5
Synonym (17α)-17-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one 17-O-(4-Nitrobenzoate)
Lösningstyp Snyggt
LEDER O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@@]([H])([C@@]34[H])[C@]2([H])CC[C@@]3([C@H](OC(C5=CC=C([N+]([O-])=O)C=C5)=O)CC4)C)=C1
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 435.51