Läs mer
17Alpha-Des-(2-hydroxyacetyl)budesonide 17Alpha-Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17a-Des-(2-hydroxyacetyl)budesonide 17a-Carboxylic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O6/c1-4-5-19-29-18-11-16-15-7-6-13-10-14(25)8-9-22(13,2)20(15)17(26)12-23(16,3)24(18,30-19)21(27)28/h8-10,15-20,26H,4-7,11-12H2,1-3H3,(H,27,28)/t15-,16-,17-,18+,19?,20+,22-,23-,24-/m0/s1 |
| Formel vikt | 416.2199 |
| Procent renhet | >95% |