Läs mer
17Alpha-Dihydro Equilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17a-Dihydroequilin |
| CAS | 651-55-8 |
| Molekylformel | C18 H22 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Estra-1,3,5(10),7-tetraene-3,17alpha-diol, 17alpha-Dihydroequilin, alpha-Dihydroequilin, alpha-Equilol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16-17,19-20H,2,6-9H2,1H3/t14-,16+,17-,18+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3C(=CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@H]2O |
| IUPAC-namn | (9S,13S,14S,17R)-13-methyl-6,9,11,12,14,15,16,17-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.37 |
| Formel vikt | 270.162 |