Läs mer
17alpha-Estradiol-2,4-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17 alpha-Estradiol D2 (2,4-D2) |
| CAS | 81586-94-9 |
| Molekylformel | C18 D2 H22 O2 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | Estra-1,3,5(10)-triene-2,4-d2-3,17-diol, (17 alpha)-, (17 alpha)-Estra-1,3,5(10)-triene-2,4-d2-3,17-diol, 17 alpha-Estradiol D2 (2,4 D2) |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20 H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18+/m1/s1/i3D,10 D |
| LEDER | [2 H]c1cc2[C@H]3 CC[C@]4(C)[C@H](O)CC[C@H]4 [C@@H]3 CCc2c([2 H])c1O |
| IUPAC-namn | (8 R,9 S,13 S,14 S,17 R)-2,4-dideuterio-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.39 |
| Formel vikt | 274.1902 g/mol |
| Visa mer |