Läs mer
17alpha-Hydroxy-11-deoxycorticosterone-21-acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17a-Hydroxy-11-deoxycorticosterone-21-acetate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O5/c1-14(24)28-13-20(26)23(27)11-8-19-17-5-4-15-12-16(25)6-9-21(15,2)18(17)7-10-22(19,23)3/h12,17-19,27H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18+,19+,21+,22+,23+/m1/s1 |
| Formel vikt | 388.225 |