Läs mer
17Alfa-hydroxy-21-klor-9Beta,11Beta-epoxi-16Alfa-metylpregna-1,4-dien-3,20-dion-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17alpha-Hydroxy-21-chloro-9beta,11beta-epoxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione-d5 |
| Molekylformel | C22H22D5ClO4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27ClO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)22(15)18(27-22)10-20(16,3)21(12,26)17(25)11-23/h6-7,9,12,15-16,18,26H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,19+,20+,21+,22-/m1/s1/i4D2,9D,11D2 |
| LEDER | O=C1C=C[C@@]2(C)C(C([2H])([2H])C[C@]3([H])[C@@]2(O4)[C@@H]4C[C@@]5(C)[C@@]3([H])C[C@@H](C)[C@]5(O)C(C([2H])([2H])Cl)=O)=C1[2H] |
| IUPAC-namn | (4aS,4bS,5aS,6aS,7R,8R,9aS,9bS)-7-(2-kloroacetyl-d2)-7-hydroxy-4a,6a,8-trimetyl-5a,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11-dekahydrocyklopenta[1,2]fenantro[4,4a-b]oxiren-2(4aH)-one-1,11,11-d3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 395.93 |
| Formel vikt | 395.19 |