Läs mer
17Alpha-Hydroxy Progesterone-d8, TRC
Produktkod. 30403113
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30403113 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30403113 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95233210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 17a-Hydroxyprogesterone-D8 (2,2,4,6,6,21,21,21-D8)
CAS 850023-80-2
Molekylformel C21 2H8 H22 O3
Kvantitet 10 mg
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione-2,2,4,6,6,21,21,21-d8, 17-hydroxy-, 17α-Hydroxyprogesterone-D8 (2,2,4,6,6,21,21,21-D8), 2,2,4,6,6,21,21,21-d8-17α-Hydroxyprogesterone
InChI formel InChI=1S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12,16-18,24H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1/i1D3,4D2,6D2,12D
LEDER [2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(O)C(=O)C([2H])([2H])[2H])[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O
IUPAC-namn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-2,2,4,6,6-pentadeuterio-17-hydroxy-10,13-dimethyl-17-(2,2,2-trideuterioacetyl)-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 338.51
Formel vikt 338.2697
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.