missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
17Alpha-Hydroxy Progesterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17a-Hydroxyprogesterone |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12,16-18,24H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| Formel vikt | 330.2195 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?