Läs mer
17alpha-Hydroxymethyl-17beta-methyl-18-nor-2-oxa-5alpha-androst-13-en-3-one, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 17-alpha-Hydroxymethyl-17-beta-methyl-18-nor-2-oxa-5-alpha-androst-13-en-3-one |
| CAS | 1448460-32-9 |
| Molekylformel | C19H28O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (4aS,4bS,7R,9bR,11aS)-4,4a,4b,5,6,7,8,9,9b,10,11,11a-dodecahydro-7-(hydroxymethyl)-4a,7-dimethyl-cyclopenta[5,6]naphtho[1,2-c]pyran-2(1H)-one, 17ALPHA-HYDROXYMETHYL-17BETAMETHYL-18-NOR-2-OXA-5ALPHA-ANDROST-13-EN-3-ONE |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O3/c1-18(10-20)8-7-14-13-4-3-12-9-17(21)22-11-19(12,2)16(13)6-5-15(14)18/h12-13,16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,16-,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | O=C1C[C@@](CC[C@@]2([H])C3=C([C@](C)(CO)CC3)CC[C@@]24[H])([H])[C@]4(C)CO1 |
| IUPAC-namn | (4aS,4bS,7R,9bR,11aS)-7-(hydroxymethyl)-4a,7-dimethyl-4,4a,4b,5,6,7,8,9,9b,10,11,11a-dodecahydroindeno[4,5-h]isochromen-2(1H)-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.42 |
| Formel vikt | 304.2 |