Läs mer
17Alpha-Hydroxyprogesterone Valerate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17 alpha-Hydroxyprogesterone Valerate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H38O4/c1-5-6-7-23(29)30-26(17(2)27)15-12-22-20-9-8-18-16-19(28)10-13-24(18,3)21(20)11-14-25(22,26)4/h16,20-22H,5-15H2,1-4H3/t20-,21+,22+,24+,25+,26+/m1/s1 |
| Formel vikt | 414.277 |