missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
17Alfa-metyl-5-alfa-androstan-3Beta,6Alfa,17Beta-triol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17alpha-Methyl-5alpha-androstane-3beta,6alpha,17beta-triol |
| CAS | 89267-40-3 |
| Molekylformel | C20H34O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (3beta,5alpha,6alpha,17beta)-17-Methyl-androstane-3,6,17-triol, (3beta,5alpha,6alpha,17beta)-17-Methylandrostane-3,6,17-triol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H34O3/c1-18-7-4-12(21)10-16(18)17(22)11-13-14(18)5-8-19(2)15(13)6-9-20(19,3)23/h12-17,21-23H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,16+,17-,18+,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (3S,5S,6S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13,17-trimetyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,6,17-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.48 |
| Formel vikt | 322.2508 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?