missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
17Alpha-Methyl-6,7-dehydrotestosterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17alpha-Methyl-6,7-dehydrotestosterone |
| CAS | 5585-85-3 |
| Molekylformel | C20H28O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 17beta-Hydroxy-17-methylandrost-4,6-dien-3-one, 17beta-Hydroxy-17-methylandrosta-4,6-dien-3-one, 17beta-Hydroxy-17alpha-methylandrosta-4,6-dien-3-one, 17alpha-Methyl-17beta-hydroxy-4,6-androstadiene-3-one, 17alpha-Methyl-17beta-hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one, (17beta)-17-Hydroxy-17-methylandrosta-4,6-dien-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h4-5,12,15-17,22H,6-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13,17-trimethyl-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.44 |
| Formel vikt | 300.2089 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?