Läs mer
17Alpha-Methyltestosterone, Lipomed
Produktkod. 30460548
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460548 10 mg
1 options
Produktkod. 30460548 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMTES181010
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
17Alpha-Methyltestosterone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 17-alpha-Methyltestosterone
CAS 58-18-4
Analyt- eller komponentnamn 17-alpha-Methyltestosterone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H30 O2
Synonym Methyltestosterone, 17 alpha-Methyltestosterone, 17-Hydroxy-17-methyl-3-keto-androstene-4, 17-Methyltestosteron, 17-Methyltestosterone, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER C[C@]1(O)CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
IUPAC-namn (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-17-hydroxy-10,13,17-trimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 302.45
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 302.2246 g/mol