Läs mer
17Alpha-Progesterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17alpha-Progesterone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| Formel vikt | 314.2246 |
| Procent renhet | >95% |