missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

17Alpha-Trenbolone-d3, TRC

Produktkod. 30455143
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30455143 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30455143 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7189930.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 17alpha-Trenbolone 16,16,17-d3
CAS 2026643-10-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C18 2H3 H19 O2
Kvantitet 0.5 mg
Synonym (17α)-17-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one-16,16,17-d3, 17-Epitrenbolone-16,16,17-d3, 17α-Trenbolone-16,16,17-D3, Epitrenbolone-d3, α-Trenbolone-d3, 17α-Trenbolone-d3
InChI formel InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-17,20H,2-7H2,1H3/t15-,16+,17-,18+/m1/s1/i7D2,17D
LEDER [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]2(C)[C@]1([2H])O
IUPAC-namn (8S,13S,14S,17R)-16,16,17-trideuterio-17-hydroxy-13-methyl-2,6,7,8,14,15-hexahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 273.38
Formel vikt 273.1808
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.