missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
17Alpha-Trenbolone-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17alpha-Trenbolone 16,16,17-d3 |
| CAS | 2026643-10-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 2H3 H19 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (17α)-17-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one-16,16,17-d3, 17-Epitrenbolone-16,16,17-d3, 17α-Trenbolone-16,16,17-D3, Epitrenbolone-d3, α-Trenbolone-d3, 17α-Trenbolone-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-17,20H,2-7H2,1H3/t15-,16+,17-,18+/m1/s1/i7D2,17D |
| LEDER | [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]2(C)[C@]1([2H])O |
| IUPAC-namn | (8S,13S,14S,17R)-16,16,17-trideuterio-17-hydroxy-13-methyl-2,6,7,8,14,15-hexahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.38 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?