Läs mer
17alpha-Trenbolone, TRC
Produktkod. 30453938
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
Product Code. Kvantitet
30453938 25 mg
1 options
Product Code. 30453938 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT71899025MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 17alpha-Trenbolone
CAS 80657-17-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C18 H22 O2
Kvantitet 25 mg
Synonym Estra-4,9,11-trien-3-one','17-hydroxy-','(17α)-, (17α)-17-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17-Epitrenbolone, 17α-Trenbolone, Epi-Tren, Epitrenbolone, α-Trenbolone, (17α)-17-Epitrenbolone, 17alpha-Trenbolone
InChI formel InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-17,20H,2-7H2,1H3/t15-,16+,17-,18+/m1/s1
LEDER C[C@]12C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@H]2O
IUPAC-namn (8S,13S,14S,17R)-17-hydroxy-13-methyl-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 270.37
Formel vikt 270.162