missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
17alphabeta-Hydroxy-D-homo Betamethasone Ammonium Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17alphabeta-Hydroxy-D-homo Betamethasone Ammonium Phosphate |
| Analyt- eller komponentnamn | 17alphabeta-Hydroxy-D-homo Betamethasone Ammonium Phosphate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H29 F O8 P . H4 N |
| Synonym | (1S,3S,4aS,4bS,10aS,10bR,11S,12aS)-10b-fluoro-1,3,4,4a,4b,5,6,10a,10b,11,12,12a-dodecahydro-1,11-dihydroxy-3,10a,12a-trimethyl-1-[(phosphonooxy)methyl]-2,8-chrysenedione Ammonium Salt, 9α-Fluoro-11β,17α-dihydroxy-17α-[(phosphonooxy)methyl]-16β-methyl-D-homoandrosta-1,4-diene-3,17-dione Ammonium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30FO8P.H3N/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)22(15,23)17(25)10-20(16,3)21(27,18(12)26)11-31-32(28,29)30;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);1H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-;/m0./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | [NH4+].C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@](O)(COP(=O)(O)[O-])C1=O |
| IUPAC-namn | azanium;[(1R,3S,4aS,4bS,10aS,10bR,11S,12aS)-10b-fluoro-1,11-dihydroxy-3,10a,12a-trimethyl-2,8-dioxo-3,4,4a,4b,5,6,11,12-octahydrochrysen-1-yl]methyl hydrogen phosphate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?