missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(17b)-13-Ethyl-3-methoxygona-1,3,5(10),15-tetraen-17-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (17beta)-13-Ethyl-3-methoxygona-1,3,5(10),15-tetraen-17-ol |
| CAS | 59126-63-5 |
| Molekylformel | C20H26O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O2/c1-3-20-11-10-16-15-7-5-14(22-2)12-13(15)4-6-17(16)18(20)8-9-19(20)21/h5,7-9,12,16-19,21H,3-4,6,10-11H2,1-2H3/t16?,17?,18?,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@]12CCC3C(CCc4cc(OC)ccc34)C1C=C[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | (13S,17S)-13-ethyl-3-methoxy-6,7,8,9,11,12,14,17-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.42 |
| Formel vikt | 298.1933 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?