missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(17b)-Estr-4-en-17-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (17beta)-Estr-4-en-17-ol |
| CAS | 3646-30-8 |
| Molekylformel | C18H28O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Estr-4-en-17β-ol, Δ4-Estren-17β-ol, NSC 75057 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28O/c1-18-11-10-14-13-5-3-2-4-12(13)6-7-15(14)16(18)8-9-17(18)19/h4,13-17,19H,2-3,5-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1[C@@]2(C)CC[C@@H]3([H])[C@@]([C@H]2([H])CC1)([H])CCC4=CCCC[C@@]43[H] |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-methyl-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.41 |
| Formel vikt | 260.21 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?