missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

17b-Estradiol Diacetate, TRC

Produktkod. 30377431
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30377431 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30377431 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE888045250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 17-beta-Estradiol 3,17-diacetate
CAS 3434-88-6
Molekylformel C22 H28 O4
Kvantitet 250 mg
Synonym (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 3,17-diacetate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)-, diacetate (9CI), Estradiol, diacetate (6CI,7CI,8CI), 17β-Estradiol diacetate, 3,17β-Diacetoxyestra-1,3,5(10)-triene, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol diacetate, Estradiol-3,17-diacetate, Estradiol-3,17β-diacetate, NSC 106559, β-Estradiol diacetate
InChI formel InChI=1S/C22H28O4/c1-13(23)25-16-5-7-17-15(12-16)4-6-19-18(17)10-11-22(3)20(19)8-9-21(22)26-14(2)24/h5,7,12,18-21H,4,6,8-11H2,1-3H3/t18-,19-,20+,21+,22+/m1/s1
LEDER CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(OC(=O)C)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-namn [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-acetyloxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
Molekylvikt (g/mol) 356.46
Formel vikt 356.1988
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.