Läs mer
17b-Hydroxy-17-a-methyl-1-(nitromethyl)-5a-androstan-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17beta-Hydroxy-17-alpha-methyl-1-(nitromethyl)-5alpha-androstan-3-one |
| CAS | 5823-88-1 |
| Molekylformel | C21H33NO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (1S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-Hydroxy-10,13,17-trimethyl-1-(nitromethyl)tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H33NO4/c1-19-8-6-18-16(17(19)7-9-20(19,2)24)5-4-13-10-15(23)11-14(12-22(25)26)21(13,18)3/h13-14,16-18,24H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,16-,17-,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)C[C@H](C[N+](=O)[O-])[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (1S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13,17-trimethyl-1-(nitromethyl)-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.49 |
| Formel vikt | 363.241 |