Läs mer
(17Beta)-17-Hydroxy-17-metyl-estra-5(10),9(11)-dien-3-one Cyklisk 1,2-Etanediylacetal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (17beta)-17-Hydroxy-17-methyl-estra-5(10),9(11)-dien-3-one Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal |
| CAS | 54690-62-9 |
| Molekylformel | C21H30O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 17beta-Hydroxy-17-methyl-estra-5(10),9(11)-dien-3-one Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O3/c1-19-8-5-16-15-6-10-21(23-11-12-24-21)13-14(15)3-4-17(16)18(19)7-9-20(19,2)22/h5,17-18,22H,3-4,6-13H2,1-2H3/t17-,18+,19+,20+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=C(CCC5(C4)OCCO5)C3=CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (8S,13S,14S,17S)-13,17-dimetylspiro[1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,2'-1,3-dioxolane]-17-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.46 |
| Formel vikt | 330.2195 |