Läs mer
(17beta)-17-Hydroxyandrost-5-en-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (17beta)-17-Hydroxyandrost-5-en-3-one |
| CAS | 571-25-5 |
| Molekylformel | C19 H28 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (17beta)-17-Hydroxyandrost-5-en-3-one, 17beta-Hydroxy-androst-5-ene-3-one, 17beta-Hydroxyandrost-5-en-3-one, 5-Androsten-17beta-ol-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,14-17,21H,4-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.424 |
| Formel vikt | 288.209 |