missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(17Beta)-3,17-Bis[(1-oxopentyl)oxy]-estra-1,3,5(10)-trien-6-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (17beta)-3,17-Bis[(1-oxopentyl)oxy]-estra-1,3,5(10)-trien-6-one |
| CAS | 1350468-78-8 |
| Molekylformel | C28H38O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Estradiol Divalerate 6-alpha Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C28H38O5/c1-4-6-8-26(30)32-18-10-11-19-20-14-15-28(3)23(21(20)17-24(29)22(19)16-18)12-13-25(28)33-27(31)9-7-5-2/h10-11,16,20-21,23,25H,4-9,12-15,17H2,1-3H3/t20-,21-,23+,25+,28?/m1/s1 |
| LEDER | [H][C@]1(CC[C@@]2([C@@H](OC(CCCC)=O)CC3)C)[C@]([H])([C@@]23[H])CC(C4=C1C=CC(OC(CCCC)=O)=C4)=O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-6-oxo-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diyl dipentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 454.6 |
| Formel vikt | 454.25 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?