missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

17Beta-Acetoxy 6Beta-Hydroxy Testosterone, TRC

Produktkod. 30328400
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30328400 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30328400 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1657905MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 17beta-Acetoxy 6beta-Hydroxy Testosterone
CAS 4223-43-2
Molekylformel C21 H30 O4
Kvantitet 5 mg
Synonym 9beta,10alpha-Androst-4-en-3-one, 6beta,17beta-dihydroxy-, 17-acetate (8CI), 6beta-Hydroxy-9beta,10alpha-testosterone 17-Acetate
InChI formel InChI=1S/C21H30O4/c1-12(22)25-19-5-4-15-14-11-18(24)17-10-13(23)6-8-20(17,2)16(14)7-9-21(15,19)3/h10,14-16,18-19,24H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15-,16+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
LEDER CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@@]4(C)[C@@H]3CC[C@]12C
IUPAC-namn [(6R,8R,9R,10S,13S,14S,17S)-6-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvikt (g/mol) 346.46
Formel vikt 346.2144
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.