Läs mer
17Beta-Carboxy-17-desoxy Dexamethasone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17beta-Carboxy-17-desoxy Dexamethasone |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27FO4/c1-11-8-15-14-5-4-12-9-13(23)6-7-20(12,3)21(14,22)16(24)10-19(15,2)17(11)18(25)26/h6-7,9,11,14-17,24H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,25,26)/t11-,14+,15+,16+,17-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| Formel vikt | 362.1893 |