Läs mer
17Beta-Carboxy-17Alpha-formyloxy Dexamethasone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17beta-Carboxy-17alpha-formyloxy Dexamethasone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27FO6/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,18(27)28)29-11-24/h6-7,9,11-12,15-17,26H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,27,28)/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| Formel vikt | 406.1792 |
| Procent renhet | >95% |