missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
17Beta-Dihydro-17Alpha-ethynyl-equilenin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17beta-Dihydro-17alpha-ethynyl-equilenin |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,4-7,12,18,21-22H,8-11H2,2H3/t18-,19-,20-/m0/s1 |
| Formel vikt | 292.1463 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?