missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

17Beta-Dihydro Equilenin, TRC

Produktkod. 30007495
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30007495 25 mg -
30010789 10 mg -
30011611 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30007495 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44896025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1423-97-8
Molekylformel C18 H20 O2
Molekylvikt (g/mol) 268.35
Synonym Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17-diol, (17β)-, Estra-1,3,5(10),6,8-pentaene-3,17β-diol (6CI,7CI), Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17β-diol (8CI), (17β)-Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17-diol, 17β-Dihydroequilenin, E 380, β-Dihydroequilenin
IUPAC-namn (13S,14S,17S)-13-metyl-11,12,14,15,16,17-hexahydrocyklopenta[a]fenantren-3,17-diol
LEDER C[C@]12CCc3c(ccc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 17beta-Dihydroequilenin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h2-5,10,16-17,19-20H,6-9H2,1H3/t16-,17-,18-/m0/s1
Formel vikt 268.1463
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.