Läs mer
17beta-Dihydro Equilin 3-Sulfate Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17beta-Dihydro Equilin 3-Sulfate Sodium Salt |
| CAS | 16680-49-2 |
| Molekylformel | C18 H21 O5 S . Na |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Estra-1,3,5(10),7-tetraene-3,17-diol, 3-(hydrogen sulfate), sodium salt (1:1), Estra-1,3,5(10),7-tetraene-3,17-diol, 3-(hydrogen sulfate), monosodium salt, (17β)- (9CI), Estra-1,3,5(10),7-tetraene-3,17β-diol, 3-(hydrogen sulfate), monosodium salt (8CI), 17β-Dihydroequilin sodium sulfate, Sodium 17β-dihydroequilin sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h3-5,10,14,16-17,19H,2,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t14-,16+,17+,18+;/m1./s1 |
| LEDER | [Na+].C[C@]12CC[C@H]3C(=CCc4cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | sodium;[(9S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-13-methyl-6,9,11,12,14,15,16,17-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.41 |
| Formel vikt | 372.1007 |